Kluczowe dokumenty
57289-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
Synonim(y):
Zespół włókien PDMS SPME
Wybierz wielkość
3230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3230,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiały
fused silica fiber
plain yellow hub
Poziom jakości
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 × ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
609.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
321 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)