Przejdź do
57258
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Synonim(y):
AUTOSAMPLER VIAL PLATE FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
572575703957251
compatibility
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
compatibility
for use with 24-port model, 16 mm test tubes
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
compatibility
for use with standard, 24-port model
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)