Przejdź do
57029
Visiprep™ Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Synonim(y):
Cover with 12 DL flow control valves and gasket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Other Notes
Included with Visiprep DL 12-port Vacuum Manifold (57044)
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
572515726657032
description
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
description
for use with standard, 24-port model
description
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
description
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
compatibility
for use with standard, 24-port model
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
compatibility
for use with standard 12- and 24-port models
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)