Kluczowe dokumenty
57104-U
Supelco
Visiprep 5-Port Vacuum Manifold Conversion Kit
for converting 24-port model into DL 5-port flask model, includes DL 5-port lid and flask base plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)