56208AST
apHera™ C8 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
apHera™ C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
apHera™
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera™
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)