Przejdź do
59352-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
5 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pore size:
180 Å
Matrix:
silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Discovery® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
Discovery®
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
7.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
surface area
200 m2/g
surface coverage
3.4 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical base material, fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Features and Benefits
  • Excellent reproducibility
  • Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
  • Stable, low-bleed LC-MS separations
  • Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
  • Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discovery® C8 HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)