Kluczowe dokumenty
55274-U
Supelco
5225GenieC8 Online SPE Starter Kit
for use with SupelGenie Online SPE Cartridges, holder and 1 cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Materiały
stainless steel tube
linia produktu
Supel
skład
bed wt., 150 mg
opakowanie
pkg of 1 ea cartridge holder hardware and 1 cartridge
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
dł. × śr. wewn.
20 mm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
C8
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with SupelGenie Online SPE Cartridges, holder and 1 cartridge
Opis ogólny
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest techniką powszechnie stosowaną w laboratoriach do izolowania interesujących analitów ze złożonych matryc. Technika ta jest zazwyczaj wykonywana ręcznie (offline). SPE offline jest zazwyczaj czasochłonna, pracochłonna, niereprodukowalna z partii na partię i niekompatybilna z automatyzacją.
Wkłady Supel Genie Online SPE są przeznaczone do bezpośredniego wstrzykiwania nieprzetworzonych próbek (np. wody i moczu) lub przetworzonych próbek (np. wytrąconego białka osocza i surowicy) do analizy za pomocą chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC/MS). Wkłady Supel Genie Online SPE umożliwiają oczyszczanie, zatężanie i rozdzielanie próbek online z doskonałą powtarzalnością i wydajnością. W połączeniu ze spektrometrią mas do wykrywania, kartridże Supel Genie Online SPE zapewniają prostą, zautomatyzowaną metodę analizy próbek i są idealne do stosowania w analizie LC/MS/MS płynów biologicznych, takich jak osocze i surowica.
Do pierwszego użycia wymagany jest zestaw startowy w celu uzyskania uniwersalnego sprzętu wielokrotnego użytku, który będzie pasował do wszystkich kartridży Supel Genie Online SPE (P/N 55274-U).
Oprzyrządowanie LC musi być skonfigurowane tak, aby pomieścić kartridże Online SPE. 55274-U
Więcej informacji na temat konfiguracji i sprzętu można uzyskać pod adresem [email protected].
Zastosowanie
Przygotowanie próbki, HPLC
Cechy i korzyści
  • Zapewnia czystsze próbki o dłuższej żywotności kolumny, krótszy czas przestoju urządzenia oraz dokładniejsze i bardziej powtarzalne dane.
  • Automatyzacja oszczędza czas, obniża koszty i eliminuje błędy ludzkie
  • Wysoce powtarzalna, stała wydajność produktu
  • Wkłady C8 są idealne do ekstrakcji w odwróconej fazie związków hydrofobowych lub niepolarnych do umiarkowanie polarnych.
  • Zestaw startowy zawiera uniwersalny osprzęt wielokrotnego użytku (pasujący do wszystkich wkładów Supel Genie Online SPE) i 1 wkład.
  • Wkłady dostępne są również w opakowaniach po 2 lub 6 sztuk.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.