548552-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
Wybierz wielkość
654,50 zł
Cena katalogowa935,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
654,50 zł
Cena katalogowa935,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiały
fused silica fiber
green hub
rozmiar
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS coating
kompatybilność
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter