53836-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C8, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.