Kluczowe dokumenty
53513-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
2445 Express 90 Å PAH, kolumna HPLC 2,7 μm, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.9% Carbon loading
Parametry
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express PAH to szybka kolumna do wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na sprawdzonej konstrukcji cząstek 4475. Cząsteczka 4475 stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Nieograniczona trójfunkcyjna faza stacjonarna C18 2445 Express PAH zapewnia stabilne opakowanie z odwróconą fazą, które może być stosowane do analizy kwasów, zasad i związków zwitterionowych, ale zostało specjalnie zaprojektowane do oddzielania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), kwasy, zasady i związki zwitterionowe.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)