Przejdź do
I1637
Ipratropium bromide monohydrate
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
Atropine isopropyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
1309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30BrNO3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-873-8
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
InChI key
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Application
Ipratropium bromide monohydrate has been used for the inhibition of peripheral muscarinic receptors in rats.
Biochem/physiol Actions
Ipratropium bromide monohydrate is a nonselective muscarinic acetylcholine receptor antagonist and a bronchodilator. In nebulized form, it is used for treating asthma and obstructive pulmonary diseases. It acts as a β2 adrenoreceptor agonist. Ipratropium bromide monohydrate is an anticholinergic agent and competes with acetylcholine. It promotes bronchodilation by stimulating sympathetic pathways.
Features and Benefits
This compound was developed by Boehringer Ingelheim. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
N-isopropyl quaternary salt of atropine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8891S7882S8502
description
≥98% (TLC), powder
description
≥97% (TLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
originator
Boehringer Ingelheim
originator
Shire
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)