50997-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
agency
suitable for USP L86
opis
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
glycans
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
macierz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
operating pH range
2-9
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Produkty
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.