Kluczowe dokumenty
509248
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
NEEDLE 1UL, 23GA PT#1, 50MM LENGTH, EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23 ga
opis
1B-5C
replacement needles
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 034055
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
1 μL
kompatybilność
for use with SGE 1BR-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)