Kluczowe dokumenty
501824
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Produkt 501824 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T236-14
dostępność
not available in EU, Canada
stężenie
1000 ppm each component in helium
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)