Kluczowe dokumenty
49151
Supelco
Chlorinated Pesticides Mix
in isooctane (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 5 × 1 mL each
stężenie
in isooctane (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Chlorinated pesticides mix is specially prepared for evaluating the ability of chromatographic columns to separate pesticides and their degradation products in environmental samples.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Aldrin 50 μg/mL
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 100 μg/mL
    1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 200 μg/mL
    4,4′-DDD, analytical standard 190 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 100 μg/mL
    2,4′-DDT 225 μg/mL
    4,4′-DDT 260 μg/mL
    Dieldrin 120 μg/mL
    Endrin 200 μg/mL
    Heptachlor 25 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 80 μg/mL
    Lindane 25 μg/mL
    Zobacz wszystko (12)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)