Kluczowe dokumenty
48996-U
Supelco
EPA 8151 Herbicide acid mix
in acetone (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Produkt 48996-U nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA 8151
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in acetone (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mieszanina kwasów herbicydowych EPA 8151 jest przydatna do identyfikacji i ilościowego oznaczania chlorowanych herbicydów znajdujących się na listach Załącznika VIII i Załącznika IX EPA w odpadach stałych i wodach gruntowych w aktywnych niebezpiecznych miejscach przetwarzania, przechowywania i utylizacji. Warunkiem wstępnym metody EPA 8151 jest zastosowanie chromatografii gazowej (GC) z selektywnym detektorem lub chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten produkt jest teraz dostępny jako certyfikowany materiał referencyjny. Prosimy o odniesienie do CRM48996.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acifluorfen 100 μg/mL
    Bentazon 100 μg/mL
    Chloramben 100 μg/mL
    2,4-D 100 μg/mL
    2,4-DB acid 100 μg/mL
    Dalapon 100 μg/mL
    Tetrachloroterephthalic acid
    Dicamba 100 μg/mL
    3,5-Dichlorobenzoic acid 100 μg/mL
    Dichloroprop 100 μg/mL
    Dinoseb 100 μg/mL
    MCPA 10000 μg/mL
    MCPP 10000 μg/mL
    4-Nitrophenol 100 μg/mL
    Pentachlorophenol 100 μg/mL
    Picloram 100 μg/mL
    2,4,5-T 100 μg/mL
    2,4,5-TP 100 μg/mL
    Zobacz wszystko (18)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)