Kluczowe dokumenty
48928
Supelco
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® PS-18-44D
opakowanie
pkg of 6 × 1 mL
stężenie
in cyclohexane (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    Docosane 800 μg/mL
    Dotriacontane 1100 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 1400 μg/mL
    Hexatriacontane 800 μg/mL
    Octacosane 1800 μg/mL
    Octadecane 300 μg/mL
    Tetracontane 500 μg/mL
    Tetracosane 1100 μg/mL
    Tetratetracontane 300 μg/mL
    Triacontane 1400 μg/mL
    Zobacz wszystko (11)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)