Key Documents
48553
N-Nitrosodiphenylamine
analytical standard
Synonim(y):
Diphenylnitrosamine, Diphenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-phenylaniline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Bladder
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?