Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| concentration 5000 μg/mL in methanol | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1