Kluczowe dokumenty
47323
Propylbenzene
analytical standard
Synonim(y):
1-Phenylpropane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
4.14 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
6 %
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
tw
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?