Key Documents
442784
Squalane
analytical standard
Synonim(y):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Klucz InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?