Merck
442734
Supelco
p-Terphenyl-d14
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5C6D4C6D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-213 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+14
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Klucz InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Praew Suppajariyawat et al.
Forensic science international, 301, 415-425 (2019-06-23)
Ammonium nitrate fuel oil (ANFO) is one of the most favorite explosives used in terrorist attacks. This explosive is a complex mixture of 95-96% ammonium nitrate (AN) and 4-5% liquid hydrocarbons (fuel oil). In this study, we analyze a variety