Kluczowe dokumenty
41902
Supelco
EPA TO-14A Chlorinated Hydrocarbon Subset Mix
100 ppb in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
analytical standard
agency
EPA TO-14
opakowanie
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T1902-110
stężenie
100 ppb in nitrogen
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
Opis ogólny
EPA TO-14A Chlorinated Hydrocarbon Subset Mix [100 ppb w azocie, opakowanie 110 l (butla z oznaczeniem pi)] może być stosowany jako chemiczny wzorzec odniesienia do jakościowej kalibracji urządzeń do monitorowania powietrza i higieny przemysłowej. Standardy te są dostępne zarówno w postaci roztworów ciekłych, jak i mieszanek gazowych, aby umożliwić kalibrację różnorodnych urządzeń i aplikacji do monitorowania i analizy powietrza. Każdy wzorzec zawiera certyfikat analizy podsumowujący dane testowe. Każdy roztwór wzorcowy jest dostarczany w szczelnie zamkniętej bursztynowej ampułce. Każdy wzorzec gazowy jest dostarczany w przenośnej butli ułatwiającej użycie w laboratorium lub w terenie.
Te wysokociśnieniowe, przenośne mieszanki kalibracyjne gazów dla metody TO-14 US EPA zapewniają, że laboratoria mogą wykonywać analizy metody TO-14 i Clean Air Act za ułamek ich wcześniejszych kosztów. Mieszanki gazowe Scott TO-14 są pakowane w wysokociśnieniowe, przenośne butle laboratoryjne SCOTTY HP. Mieszanki kalibracyjne gazu Scott TO-14 są identyfikowalne z mieszaninami referencyjnymi NIST (NIST SRM 1804) i są certyfikowane przez Scott Gases pod kątem najwyższej stabilności i dokładności.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
19 analytes, 100 ppb each in nitrogen
Analit
Opis
    Carbon tetrachloride
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Vinyl chloride
    Zobacz wszystko (19)
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)