Kluczowe dokumenty
39337
Sethoxydim
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
556,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
556,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC\C(=N/OCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O
InChI
1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3/b18-14+
Klucz InChI
CSPPKDPQLUUTND-NBVRZTHBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Sethoxydim jest selektywnym, systemicznym herbicydem oksymowym cykloheksanedionu, wchłanianym głównie przez liście i, w mniejszym stopniu, przez korzenie. Jest inhibitorem karboksylazy acetylo-CoA (ACCase), który hamuje włączanie octanu do kwasów tłuszczowych i zakłóca tworzenie fosfolipidów wykorzystywanych do budowy nowych błon. Jest stosowany do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów trawiastych (z wyjątkiem Poa spp.) w uprawach szerokolistnych, w tym bawełny, rzepaku, soi, buraków cukrowych, buraków pastewnych, słoneczników, szpinaku, ziemniaków, tytoniu, orzeszków ziemnych, truskawek, lucerny, lnu i warzyw.
Sethoxydim nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 i uchylającym dyrektywę 91/414/EWG. Jednak najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości od 0,05 mg/kg do 10 mg/kg są dozwolone w przypadku obecności setoksydimu, wyrażonego jako suma setoksydimu i kletodimu, w tym ich produktów rozpadu, w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 839/2008. nr 839/2008.
Zastosowanie
Sethoxydim CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Jednoczesna analiza pozostałości 379 pestycydów w próbkach surowicy ludzkiej przy użyciu metody ekstrakcji QuEChERS i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Opracowanie metody wielopozostałościowej analizy pestycydów w próbkach wody rolniczej, ekstrahowanych metodą QuEChERS przy użyciu chromatografii cieczowej (LC) ze spektrometrią mas (MS)
- Oznaczanie pozostałości 260 pestycydów w próbkach ludzkiego moczu przy użyciu skalowanej metody QuEChERS do ekstrakcji próbek i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
- Ocena chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii masowej (UHPLC-HRMS) z wykorzystaniem spektrometrii masowej czasu przelotu jako dokładnej, wielopozostałościowej metody przesiewowej w celu oszacowania wieloklasowych zanieczyszczeń organicznych w próbkach żywności dla niemowląt.
- Opracowanie półautomatycznej metody analizy 261 pestycydów i 41 zanieczyszczeń środowiskowych w próbkach mięśni suma za pomocą ekstrakcji próbek QuEChERS i niskociśnieniowej GC-MS/MS i UHPLC-MS/MS, po zautomatyzowanym zrobotyzowanym oczyszczaniu micro-SPE.
- Analiza wielopozostałościowa 200 pestycydów i 65 zanieczyszczeń środowiskowych w 10 próbkach mięśni bydła, trzody chlewnej i kurcząt za pomocą szybkiej niskociśnieniowej chromatografii gazowej (LP-GC-MS/MS) i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UHPLC-MS/MS).
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)