29842-U
eVol Electronic syringe
pkg of 1 ea
Synonim(y):
eVOL® Components
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
programmable dispensing system
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 2910005
dł. × szerokość
8 in. × 1.5 in.
Opis ogólny
A full-color display and a convenient touch wheel controller make using the eVol easy. The touch wheel uses a menu-driven approach similiar to popular music devices. Intuitive functions include help screeens and prompts make programming and use effortless.
Inne uwagi
eVol is warranted by SGE to meet stated quality and performance specifications and to be free of defects in material or workmanship for a period of 1 (one) year from the date of purchase.
Register Warranty: Please fill out the warrant registration on the SGE eVol website www.sge.com/eVol.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)