Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Packaging:
pack of 1 ea
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nichiryo 8100
syringe volume
0.6 mL , 1.5 mL , 6 mL
General description
40 objętości od 1,0 μL do 5 ml można wybrać za pomocą przełącznika i odpowiedniej strzykawki.
Strzykawki można sterylizować w autoklawie w celu ponownego użycia, oszczędzając odpady plastikowe i koszty (z wyjątkiem strzykawek 3 ml i 60 ml). Smukły korpus jest lekki i ergonomicznie zaprojektowany, aby zmniejszyć zmęczenie.
Strzykawki można sterylizować w autoklawie w celu ponownego użycia, oszczędzając odpady plastikowe i koszty (z wyjątkiem strzykawek 3 ml i 60 ml). Smukły korpus jest lekki i ergonomicznie zaprojektowany, aby zmniejszyć zmęczenie.
- Autoklawowalne
- 8 rozmiarów strzykawek oferujących 40 różnych objętości, od 1 μL do 5 ml
- Lekka i ergonomiczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?