Merck
29833-U
Supelco
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
1 EA
4725,00 zł
4725,00 zł
Cena katalogowa6750,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4725,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
4725,00 zł
Cena katalogowa6750,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
food and beverages
typ kolumny
capillary polar
Opis ogólny
Application: The selectivity of SLB-IL60i is more polar than PEG/wax phases, resulting in unique elution patterns. It has a higher maximum temperature than most PEG/wax columns (280 °C compared to 260-270 °C). Excellent alternative to existing PEG/wax columns. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.