29836-U
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.26 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.32 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
food and beverages
typ kolumny
capillary polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.