Kluczowe dokumenty
29689-U
SLB®-IL111 Capillary GC Column
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Wybierz wielkość
22 360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
22 360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
Parametry
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
200 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
typ kolumny
capillary extremely polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 270 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono szybką metodę analizy zawartości kwasów tłuszczowych trans w olejach jadalnych przy użyciu techniki szybkiej chromatografii gazowej (GC) w połączeniu z kolumną z wysoce polarną cieczą jonową. Metoda ta znacznie skraca czas analizy do poniżej 30 minut, w porównaniu do ponad 90 minut wymaganych przez tradycyjne metody Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików Olejowych (AOCS) i Japońskiego Stowarzyszenia Chemików Olejowych (JOCS). Skuteczność szybkiej metody GC została potwierdzona poprzez porównanie zawartości kwasów tłuszczowych trans w różnych olejach, wykazując dobrą zgodność z wynikami oficjalnych metod. Badanie podkreśla zalety stosowania m-TFPTAH do estryfikacji metylowej, która usprawnia proces i zwiększa przepustowość.
Shinsuke Inagaki, Masahiko Numata (2015) https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.