Merck
29683-U
Supelco
Alumina KCl PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
Wybierz wielkość
1 EA
6150,00 zł
6150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
6150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fused silica
Poziom jakości
opis
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parametry
-100-200 °C temperature
średnia grubość
10 μm
df
10 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
50 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Chloride-deactivated alumina phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
typ kolumny
capillary PLOT
Opis ogólny
Zastosowanie: Kolumna ta może być stosowana do rozdzielania węglowodorów C1-C4. Ponieważ kolumna ta jest nieco mniej polarna niż kolumny PLOT z siarczanem glinu, zapewnia inny wzór kolejności elucji, gdy analizowane są mieszaniny alkanów, alkenów i alkinów lekkich węglowodorów. Zapewnia również doskonałą separację wielu powszechnych związków fluorowanych, takich jak freony.
Kod USP: Brak
Faza:
  • Aktywowany chlorkiem tlenek glinu
Temp. Granice:
  • -100 °C do 200 °C (izotermicznie lub programowo)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)