Przejdź do
26259
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 100UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 005200
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
100 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262572626126264
description
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
25F-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
500F-GT, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 005200
manufacturer/tradename
SGE 003200
manufacturer/tradename
SGE 007200
manufacturer/tradename
SGE 005250
volume
100 μL
volume
25 μL
volume
500 μL
volume
100 μL
needle size
25 ga
needle size
25 ga
needle size
25 ga
needle size
25 ga
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
needle type LTN (fixed)
feature
bevel tip
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)