Przejdź do
26264
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 100UL RN GASTIGHT®, PT#2 25GA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga
feature
bevel tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 005250
needle L × O.D.
50 mm × 0.50 mm
volume
100 μL
application(s)
general analytical
General description
  • SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 100R-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262372626326265
description
100R-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
10R-GT, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
description
50R-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
description
250R-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
100 μL
volume
10 μL
volume
50 μL
volume
250 μL
manufacturer/tradename
SGE 005250
manufacturer/tradename
SGE 002250
manufacturer/tradename
SGE 004250
manufacturer/tradename
SGE 006250
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
feature
bevel tip
feature
removable needle
feature
removable needle
feature
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)