Kluczowe dokumenty
29131-U
Supelco
Interlocked vial with fused glass insert, crimp top
volume 0.3 mL, amber glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, 11 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
605,00 zł
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
605,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
·
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)