Kluczowe dokumenty
28999-U
Supelco
Modified BTEX Trap M
configured for Tekmar® Stratum
Wybierz wielkość
1 PKG
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
637,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
configured for Tekmar® Stratum
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are the Supelco Purge Traps for Tekmar Stratum compatible with the Tekmar Atomx?
    1 answer
    1. Purge traps manufactured for the Tekmar Stratum PTC Purge and Trap Concentrator are the same traps used for the Tekmar Atomx Automated Sample Prep System.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.