G004322
GC Analysis of FAMEs in Cod Liver Oil on SLB®-IL100
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 120 °C, 3.0 °C/min to 240 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 240 °C
carrier gas: hydrogen, 35 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: cod liver oil FAMEs
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)