Merck
28861-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
moisture trap, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel
Opis ogólny
Installation and replacement of the Click-On purifier is simple and eliminates the risk of damage to the gas line connections caused by overtightening. Simply attach the connectors to the gas line, install the purifier, and hand tighten the connectors.
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
  • Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
  • Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)