Kluczowe dokumenty
2878905-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
5 EA
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
86.2 mm × 4.0 mm × 2.0 mm
kompatybilność
configured for PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (PSS Injector)
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)