Y0001099
Valaciclovir impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valacyclovir
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
108-110 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta