28082-U
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm
Wybierz wielkość
6460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6460,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametry
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Wartość beta
27
df
5.00 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?