Merck
28026-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
10 EA
278,00 zł
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
278,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Właściwości
ferrule type long
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
0.5 mm
kompatybilność
0.32 mm Column I.D.
Opis ogólny
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)