Kluczowe dokumenty
27270-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
natural polypropylene vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Opis ogólny
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)