Kluczowe dokumenty
27269
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
188,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
natural polypropylene vial
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
1 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Zastosowanie
PFAS testing
Zastosowanie
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Inne uwagi
27269 --> material nos. 27269 (100pk) & 27270-U (1000pk).
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this product come with a screw top or does that need to be sold separately?
    1 answer
    1. The product includes only the vials. Caps are not included.
      Please see the links below to review the cap option:
      27273 Supelco-Caps
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/27273