Kluczowe dokumenty
27238
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
100 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial
opis
silanized
Właściwości
closure type screw top vial
deactivation Silanized
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Cap not included.
Cechy i korzyści
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megan A Dickson et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 49-49 (2020-05-16)
Cigarette smokers have a reduced risk of developing preeclampsia, possibly attributed to an increase in carbon monoxide (CO) levels. Carbon monoxide is a gasotransmitter that has been implicated in maintaining vascular tone, increasing angiogenesis, and reducing inflammation and apoptosis at
Questions
  1. Do these vials need to be autoclaved before use?
    1 answer
    1. It is not recommended to autoclave these silanized vials therefore there is no need to autoclave them before use.