Kluczowe dokumenty
27196
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE/silicone (high temperature)
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
260 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 0.100 in.
kompatybilność
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Informacje prawne
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1