27048-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
17 mm × 60 mm
pojemność
7 mL
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta