Merck
2630901
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Opis ogólny
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)