Kluczowe dokumenty
Z515620
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
337,00 zł
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 00434
pojemność
500 mL
Opis ogólny
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1