Kluczowe dokumenty
26243
SGE SuperfleX Syringe
volume 10 μL, 10FX-FC, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE SuperfleX 10UL FN, PT#1 26GA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 002105
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Made from elastic alloy plunger that will not bend or kink.
Informacje prawne
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)