Merck
26048
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
glass column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matryca
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
5% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
blood alcohols, solvents
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 21641Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mmKarta charakterystyki
  • 11766Coated GC Packing, phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)