Merck
25734
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.53 mm
Synonim(y):
Polar Fused Silica Tubing, 3M 0.53MM
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Materiały
fused silica tubing
skład
PEG (deactivated)
opakowanie
pkg of 1 ea
df
0.53 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
3.0 m × 0.53 mm
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)